Merck
634042
Promethazin-d4-hydrochlorid -hydrochlorid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Phenothiazin-1,3,7,9-d4 -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16D4N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.90
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
mp
212-216 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
Cl.[2H]c1cc([2H])c2N(CC(C)N(C)C)c3c([2H])cc([2H])cc3Sc2c1
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H/i6D,7D,8D,9D;
InChI key
XXPDBLUZJRXNNZ-RPMJCVFWSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)