Fortfahren mit
632546
Methanol -Lösung
≥99.5%, suitable for UHPLC, mass spectrometry (MS), HPLC, contains 0.10% (v/v) formic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
3662861
MDL number:
eCl@ss:
39020101
Assay:
≥99.5%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
Bp:
65.4 °C
Vapor pressure:
410 mmHg
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methanol -Lösung, contains 0.10 % (v/v) formic acid, UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5%
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg
assay
≥99.5%
form
liquid
contains
0.10 % (v/v) formic acid
expl. lim.
5.5-44 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
transmittance
230 nm, ≥10%, 254 nm, ≥90%
bp
65.4 °C
mp
-98 °C
cation traces
Ca: ≤0.5 ppm, K: ≤0.5 ppm, Mg: ≤0.5 ppm, Na: ≤2 ppm
HPLC-gradient
≤10 mAU at 254 nm, ≤20 mAU at 210 nm
suitability
suitable for LC-MS
format
mixture
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
This pre-blended solvent eliminates time-consuming mobile phase preparation as well as lost sample information and instrument downtime caused by impure mobile phases. For consistent baselines and minimal background noise, these blends are prepared with ultra-pure acids such as formic acid.
Application
Designed for use with HPLC and LC-MS.
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
filtriert durch einen 0.2 μm Filter
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)