Fortfahren mit
63013
α2-Macroglobulin aus Humanplasma
≥90% (GE)
Synonym(e):
α2-M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Assay:
≥90% (GE)
Biological source:
human plasma
Mol wt:
~720 kDa (four glycoprotein subunits)
biological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥90% (GE)
mol wt
~720 kDa (four glycoprotein subunits)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... A2M(2)
Application
Hemmt alle Klassen der Endoproteasen durch Bildung eines Komplexes mit der Protease. Wenn die Protease die „Köder“-Sequenz des Makroglobulins spaltet, ordnet das Makroglobulin die Proteoase neu an und fängt sie ein.
Biochem/physiol Actions
α2-Makroglobulin kommt reichlich in Plasma und in den interstitiellen Flüssigkeiten vor. Das Protease-α2-M-Gleichgewicht spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung einer inflammatorischen Gewebezerstörung. Serumkonzentrationen von α2-M und Protease-α2-M-Komplexe sind erhöht bei Patienten mit Sepsis, Emphysem, Periodontose, rheumatoider Arthritis und anderen inflammatorischen Erkrankungen und die Oxidans-Inaktivierung von α2-M trägt eventuell bei Entszündungen zur Gewebezerstörung bei.
Serumkonzentrationen von α2-Makroglobulin (α2-M) und Protease-α2-M-Komplexen sind erhöht bei Patienten mit Sepsis, Emphysem, Periodontose, rheumatoider Arthritis und anderen inflammatorischen Erkrankungen. Es wird angenommen, dass die Oxidans-Inaktivierung von α2-M bei einer Entzündung zur Gewebezerstörung beiträgt.
Analysis Note
Plasma von jedem Spender wurde geprüft und jede Probe war negativ für Antikörper gegen HIV-1/HIV-2, Antikörper gegen HCV und HbSAg.
100 mg solids are lyophilized with 1 mg glycine from 35.2 mL 30 mM sodium phosphate, pH 7.0
Other Notes
Conformational changes of α2-M[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α2-Macroglobulin aus Humanplasma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)