Über diesen Artikel
NACRES:
HA.03
UNSPSC Code:
41106302
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenshelf life
6-12 mo.
Quality Segment
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
General description
Assurance® GDS Poly IMS - Top STEC contains a mixture of antibody-coated paramagnetic particles targeted against the Top 7 serogroups of Shiga Toxigenic E. coli (STEC).
Application
PCR
The reagent can be utilized to help confirm STEC positive samples by isolating organisms belonging to O-serogroups O103, O111, O121, O145, O26, O45 and O157 from the positive enrichment broth.
Other Notes
One bottle, 2.4 mL
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?