Direkt zum Inhalt
60401
Kaliumionophor II
Selectophore™, for ion-selective electrodes, function tested
Synonym(e):
BB15C5, Bis-[(benzo-15-crown-5)-4′-ylmethyl]-pimelat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H52O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
720.80
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1676229
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Selectophore™
quality
function tested
SMILES string
O=C(CCCCCC(=O)OCc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1)OCc3ccc4OCCOCCOCCOCCOc4c3
InChI
1S/C37H52O14/c38-36(50-28-30-6-8-32-34(26-30)48-24-20-44-16-12-40-10-14-42-18-22-46-32)4-2-1-3-5-37(39)51-29-31-7-9-33-35(27-31)49-25-21-45-17-13-41-11-15-43-19-23-47-33/h6-9,26-27H,1-5,10-25,28-29H2
InChI key
LTZRCLYZVSXCTC-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Kalium-Ionophor für die Bestimmung von K+-Aktivitäten
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)