Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
3.6 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.340,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-066-3
Beilstein/REAXYS Number:
773645
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3278 mmHg ( 37.7 °C)
grade
purum
assay
≥99.5%
autoignition temp.
869 °F
bp
−6.9 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
InChI key
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Zylinder mit netto ~3.6 kg
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp −6.9 °C (lit.) | bp −6.9 °C (lit.) | bp 104 °C (lit.) | bp 101-102 °C (lit.) |
| autoignition temp. 869 °F | autoignition temp. 869 °F | autoignition temp. 586 °F | autoignition temp. 736 °F |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| vapor pressure 3278 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 3278 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 83 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 83 mmHg ( 37.7 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylpropen
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
-112.0 °F - closed cup
flash_point_c
-80 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?