Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
Material:
stainless steel needle (point style 3)
Needle l:
50 mm (1.97 in.)
Volume:
2.5-100 μL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel needle (point style 3)
needle size
25s ga (Waters)
description
blunt tip (stainless steel), replacement needles
feature
needle type 801RNW, 802RNW, 805RNW,810RNW, point style #3 (blunt tip)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 8647-01
needle L
50 mm (1.97 in.)
volume
2.5-100 μL
compatibility
for use with Hamilton 2.5-100μL syringe, for use with Waters U6K Loop Injector
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?