Merck
58279
Isatosäureanhydrid
technical, ≥94% (HPLC)
Synonym(e):
3,1-Benzoxazin-2,4-(1H)-dion, Anthranilsäure-N-carbonsäureanhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.13
EC Number:
204-255-0
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
136786
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
5.6 (vs air)
grade
technical
assay
≥94% (HPLC)
mp
233 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
InChI key
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Review; Reagent for 2-aminobenzoylations
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isatosäureanhydrid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)