Merck
57236
Methylindol-4-carboxylat
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
4-Methoxycarbonylindole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
141826
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-3-2-4-9-7(8)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
InChI key
WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for preparation of cytotoxic agents against multidrug-resistant cancer cells
  • Reactant for preparation of inhibitor for β-tryptase
  • Reactant for preparation of histamine H3 antagonists
  • Reactant for preparation of JNK3 MAP kinase inhibitors
  • Reactant for preparation of nucleosides
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)