Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17N7O11S2
Molekulargewicht:
475.41
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Analysis Note
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
the mixture is "not equilibrated".
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?