Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Suitability:
Escherichia coli, algae, coliforms
Application(s):
food and beverages
Storage temp.:
2-8°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenapplication(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, algae, coliforms
General description
The FluoroSELECT™ product line combines portable, low cost, single-channel fluorometers with suitable kits for a wide range of applications.
Learn more about our FluoroSELECT™
Learn more about our FluoroSELECT™
Other Notes
Composition (for 50 assays)
Reagent A (Substrate): min. 4 mL
Reagent B (Enzyme Inducer): min. 2 mL
Reagent C (Lysing Agent): min. 6 mL
Incubation Media Powder: 0.4 g
Large Plastic Vials (Sample): 50 pcs
Small Plastic Vials (Mixing): 50 pcs
Mini Glass Tubes (Testing): 50 pcs.
Reagent A (Substrate): min. 4 mL
Reagent B (Enzyme Inducer): min. 2 mL
Reagent C (Lysing Agent): min. 6 mL
Incubation Media Powder: 0.4 g
Large Plastic Vials (Sample): 50 pcs
Small Plastic Vials (Mixing): 50 pcs
Mini Glass Tubes (Testing): 50 pcs.
Legal Information
FluoroSELECT is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
104.0 - 122.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 - 50 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?