Merck
53605
Violettrot-Galle-Glucose-Agar ohne Lactose, Vegitone
suitable for microbiology
Synonym(e):
VRBG Agar ohne Lactose, Vegiton, Vegiton Violettrot Galle Glucose Agar ohne Lactose, Violettrot Galle Dextrose Agar ohne Lactose, Vegiton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
agar, 12.0 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , glucose, 10.0 g/L , neutral red, 0.03 g/L , peptone (vegetable), 7.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , synthetic detergent (bile salt replacement), 1.5 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Yersinia spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
Application
Vegiton Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar ohne Lactose wird zur Detektion und Auszählung von Enterobacteriaceae in Nahrungsmittel genommen. Es wird ebenfalls durch das ISO Komitee unter der Spezifikation ISO 7402 : 1993. Medien der Vegiton-Linie enthalten pflanzliche anstatt tierische Peptone und Gallensalze werden durch ein synthetischen Detergens ersetzt.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)