Merck
53493
Wort-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ammonium chloride, 1.0 g/L , casein peptone, 1.0 g/L , dextrin, 2.5 g/L , dipotassium phosphate, 1.0 g/L , malt extract, 15.0 g/L , maltose, 12.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
4.8±0.2
application(s)
bioburden testing
food and beverages, microbiology
suitability
selective by low pH for molds (General Media), selective by low pH for yeasts (General Media)
Application
Würze-Bouillon wird üblicherweise für die Detektion und Auszählung von Schimmel- und vorallem Hefenpilzen in Butter, Sirup und anderen Materialien, vor allem in der Softgetränke-Herstellung, verwendet.
Preparation Note
Suspend 33.0 grams of the medium in one liter of distilled water, add 2-3 g of glycerol. Heat until boiling and the medium has dissolved completely.Distribute into appropriate containers and sterilize at 121ºC for 15 minutes.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)