Merck
53461
N-Valproylglycin
analytical standard
Synonym(e):
N-(1-Oxo-2-propylpentyl)-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.26
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
8484911
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CCC)CCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H19NO3/c1-3-5-8(6-4-2)10(14)11-7-9(12)13/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
QBKXUUNBNHZZPK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)