Fortfahren mit
52445
Anthron
analytical standard
Synonym(e):
9(10H)-Anthracenon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-994-0
Beilstein/REAXYS Number:
1910173
MDL number:
€ 55,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
154-157 °C (lit.)
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
InChI key
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3198994178870121
Anthron analytical standard
Supelco
52445
Anthron
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥97% (GC)
assay
97%
assay
≥97.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthron
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)