Merck
52350
Hexadecylpyridiniumchlorid Monohydrat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Cetylpyridinii chloridum, Cetylpyridiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H38ClN · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.00
EC Number:
204-593-9
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
ISBN-10:
MFCD00149977
Beilstein/REAXYS Number:
3578606
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
description
cationic
assay
96.0-101.0% anhydrous basis
mol wt
358.00 g/mol
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable, PCR: suitable, RNA extraction: suitable, RNA purification: suitable, nucleic acid detection: suitable
SMILES string
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Application
Hexadecylpyridinium chloride is used as a component of cationic and mixed micelles and in nanoparticle and hydrogel compositions. Used for detergent-based extraction of membrane-associated enzymes such as alkaline phosphatase, and in extraction of chromium and palladium.
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)