Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2O(CH2)15CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.52
EC Number:
228-149-9
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1724514
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥99.0% (GC)
mp
60-65 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3
InChI key
OOWQBDFWEXAXPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Cnr1(25248)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?