Merck
51937
N-Acetyl-3,5-dimethyl-4-benzochinonimin
analytical standard
Synonym(e):
N-(3,5-Dimethyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-yliden)-acetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
4982746
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (GC), ≥95.0% (elemental analysis)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C)=CC(C=C1C)=NC(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(11-8(3)12)5-7(2)10(6)13/h4-5H,1-3H3
InChI key
VUPORYDINWWWKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)