Merck
51239
Oxytetra-Selektivzusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
Oxytetracyclin, OGYE-Selektiv-Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.43
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171614
EC Number:
201-212-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
mode of action
protein synthesis | interferes
suitability
molds, yeasts
SMILES string
CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
InChI key
IWVCMVBTMGNXQD-PXOLEDIWSA-N
General description
Chemical structure: tetracycline
Application
Oxytetracycline is used as an antibacterial selective agent in microbiology studies . It is a broad spectrum antibiotic that is active against a wide variety of bacteria. When added to OGY-Agar (Cat. No. 75310) Oxytetracycline suppresses the growth of accompanying bacterial flora during culturing yeasts and molds.
Biochem/physiol Actions
Oxytetracycline is a protein synthesis inhibitor .
Features and Benefits
Im OGY-Agar (Kat.-Nr. 75310) oder HiCrome OGYE-Agar (Kat.-Nr. 66481) unterdrückt Oxytetracyclin den Wachstum der bakteriellen Begleitflora, während der Kultivation von Hefen und Schimmelpilzen.
Other Notes
(pro Vial ausreichend für 500 ml Medium)
Oxytetracyclin 50.0 mg
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)