Direkt zum Inhalt
Merck

472484

Diethylether

ACS reagent, ≥98.0%, contains ~2% ethanol and ~10 ppm BHT as inhibitor

Synonym(e):

Ether, Ethylether

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
EC Number:
200-467-2
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1696894
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


grade

ACS reagent

vapor density

2.6 (vs air)

vapor pressure

28.5 psi ( 55 °C), 8.38 psi ( 20 °C)

assay

≥98.0%

autoignition temp.

320 °F

contains

~2% ethanol and ~10 ppm BHT as inhibitor

expl. lim.

36.5 %

impurities

≤0.0002 meq/g Titr. acid, ≤0.001% Carbonyl ( as HCHO ), ≤1 ppm Peroxide ( as H2O2 )

evapn. residue

≤0.001%

color

APHA: ≤10

refractive index

n20/D 1.3530 (lit.)

bp

34.6 °C (lit.)

mp

−116 °C (lit.)

density

0.706 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

CCOCC

InChI

1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3

InChI key

RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Diethylether


pictograms

FlameExclamation mark

signalword

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3

target_organs

Respiratory system

supp_hazards

Lagerklasse

3 - Flammable liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

-40.0 °F - closed cup

flash_point_c

-40 °C - closed cup

ppe

Eyeshields, Faceshields, Gloves



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen