Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.57
EC Number:
206-516-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
742272
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.513
bp
82 °C/26 mmHg (lit.)
density
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?