Merck
46390
Endrin-keton -Lösung
100 ng/μL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3b,4,5,6,6,6a-Hexachlordecahydro-2,5,7-metheno-3H-cyclopenta[a]pentalen-3-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8Cl6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.91
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 ng/μL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[C@@H]1[C@@]2(Cl)[C@H]3[C@@H]4C[C@@H]5[C@H]3[C@](Cl)(C2(Cl)Cl)[C@@]1(Cl)[C@@H]5C4=O
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)6-2-1-3(7(6)19)4-5(2)11(9,16)12(17,18)10(4,8)15/h2-6,8H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+,8+,9-,10+,11-/m1/s1
InChI key
IZHZFAQWVKBTSL-YTMKBKNTSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Endrin-ketone solution may be used in the extraction of organochlorine pesticides from river water.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)