Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,80 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
protect from light, under inert gas (argon)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1
InChI key
INISTDXBRIBGOC-XMMISQBUSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under τ-Fluvalinat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F
flash_point_c
90 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
102851-06-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?