Direkt zum Inhalt
45854
Fenitrothion -Lösung
100 ng/μL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12NO5PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
8983553
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 ng/μL in cyclohexane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
ZNOLGFHPUIJIMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F
Flammpunkt (°C)
-18 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)