Fortfahren mit
45439
1,3-Dichlorpropan
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Trimethylendichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl(CH2)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.99
EC Number:
205-531-3
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
505960
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClCCCCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI key
YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dichlorpropan
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)