Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
97 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99.5%
form
liquid
contains
<5 ppm iron
reaction suitability
reaction type: Halogenations
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
density
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5.0 ppm
SMILES string
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Application
It may be used in the following processes:
- Synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- Modification of amorphous carbon nanotubes (a-CNTs) in stearic acid-dichloro methane solution.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- substituted stilbene derivatives
- tert-butyl ((S)-1-((R)-oxiran-2-yl)-2-phenylethyl)carbamate
- optically active chloroalkanes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thionylchlorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7719-09-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?