Merck
442798
5-Methoxy-1,3,3-trimethylspiro[indolin-2,3′-[3H]naphtho-[2,1-b]pyran]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H23NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.44
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2N(C)C3(Oc4ccc5ccccc5c4C=C3)C(C)(C)c2c1
Application
Photochromic dye
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)