Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H29NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.43
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3350321
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Selectophore™
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
refractive index
n20/D 1.503
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
density
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-22-18-15-12-11-14-17(18)19(20)21/h11-12,14-15H,2-10,13,16H2,1H3
InChI key
DXCTUMLYTQODSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Dodecyl 2-nitrophenyl ether is an nitro-aromatic solvent.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
It was used to enhance extraction of nonpolar drugs during a study to demonstrate different approaches of basic drugs to maximize extraction recovery using electro membrane extraction method.
Other Notes
Weichmacher für Flüssigmembranen in ionenselektiven Elektroden.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?