Merck
43963
Moxalactam-Zusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
Listeria MOX Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N6O9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.47
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171614
EC Number:
265-287-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
SMILES string
CO[C@]2(NC(=O)C(C(O)=O)c1ccc(O)cc1)[C@H]3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H20N6O9S/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32)/t12?,18-,20+/m1/s1
InChI key
JWCSIUVGFCSJCK-CAVRMKNVSA-N
General description
Ein Antibiotika-Supplement zur selektiven Isolierung und Kultivierung von Listeria monocytogenes.
Application
for selective isolation and cultivation of Listeria monocytogenes
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 1000 ml Medium)
Moxalactam 20.0 mg
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)