Fortfahren mit
43311
Ethylenglykol-monoacetoacetat-monomethacrylat
Arxada quality, ≥95.0% (GC), contains BHT as stabilizer
Synonym(e):
Lonzamon AAEMA, 2-(Methacryloyloxy)ethylacetoacetat, Acetessigsäure-2-(methacryloyloxy)-ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH2CO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
2099809
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
quality
Arxada quality
contains
BHT as stabilizer
manufacturer/tradename
Arxada AG
impurities
≤0.10% water, ≤2.5% 2-hydroxyethyl methacrylate (GC)
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
acid value
3.0‑8.0 KOH/g
density
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
InChI key
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.188475374038.43827
quality
Arxada quality
quality
-
quality
-
quality
-
acid value
3.0‑8.0 KOH/g
acid value
-
acid value
-
acid value
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
impurities
≤0.10% water, ≤2.5% 2-hydroxyethyl methacrylate (GC)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
contains
BHT as stabilizer
contains
-
contains
BHT as stabilizer
contains
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
231.8 °F - closed cup
flash_point_c
111 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)