Merck
43117
Ethoxy-methyl-diphenylsilan
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Diphenyl-ethoxy-methylsilan, Diphenyl-methyl-ethoxysilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18OSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.39
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
217-368-5
Beilstein/REAXYS Number:
2940692
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.544
bp
100-102 °C/0.3 mmHg (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(c1ccccc1)c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)