Fortfahren mit
428760
Amberlite HPR9200 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-30 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
Produktname
AmberLite HPR9200 Cl, Chloridform, chloride form
Quality Segment
description
formerly Dowex Marathon MSA Cl
form
beads
moisture
60-72%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix active group
quaternary amine
particle size
23-27 mesh, 560-660 μm
capacity
1.0 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
General description
Dowex Marathon MSA is a strong anion exchanger resin, with a type I quaternary ammonium functional group, macroporous structure and monodisperse bead size. This resin is opted due to its capacity and catalytic activity.
Application
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz zum Entfernen von organischen Verunreinigungen mit minimaler Bildung organischer Ablagerungen; auch zum Deionisieren, Entfernen von Kieselsäure und zur Reinigung von Kondensaten geeignet; entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Dowex Marathon MSA was used to determine the catalytic activity under mild temperature conditions.
Other Notes
Dieses Ionentauscherharz wurde nicht speziell aufgearbeitet oder gereinigt. Wir empfehlen, das Material durch geeignete Vorelution und Waschen vorzubehandeln.
Dowex Marathon MSA ist ein hochwertigeres Harz als Dowex MSA-1+I233. Die Dowex Marathon Serie verfügt über eine engere Partikelgrößenverteilung, eine höhere Effizienz und eine verbesserte Kinetik im Vergleich zu den Dowex Produkten mit Gauss-Verteilung.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)