Direkt zum Inhalt
42365
N-Methyldioctadecylamin
Selectophore, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
N,N-Dioctadecylmethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)17]2NCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.01
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-819-7
Beilstein/REAXYS Number:
1802318
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
mp
46-49 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H77N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38(3)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-37H2,1-3H3
InChI key
VFLWKHBYVIUAMP-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
N-Methyldioctadecylamine is a mono-alkyl tertiary amine.1 It is basically an hydrogen ionophore III.
Application
It may be used in preparing cation-sensitive PVC-based membranes for multisensory array used in measuring mineral water, soft drinks and beers.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)