Fortfahren mit
414247
2-Methyltetrahydrofuran
BioRenewable, anhydrous, ≥99.0%, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
Sustainability features
Synonym(e):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.07
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-507-4
Beilstein/REAXYS Number:
102448
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
anhydrous
Bp:
78-80 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
contains
150-400 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
0.34-6.3 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
,
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt ist bioerneuerbar und steht im Einklang mit den Grundsätzen „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ sowie „Nutzung nachwachsender Rohstoffe“. Weitere Informationen finden sie hier.
2-Methyltetrahydrofuran (2-MTHF) ist ein 2-Methyl-substituiertes Tetrahydrofuran und wird aus Biomasse hergestellt. Es ist potenziell eine umweltfreundlichere Lösungsmittelalternative für die organische Synthese. Es zeigt Resistenz gegenüber einer Reduktion mit Lithium und ist so ein vielversprechender Kandidat als Elektrolyt in Lithiumbatterien. Seine Polarität und Lewis-Basen-Stärke liegen zwischen Tetrahydrofuran (THF) und Diethylether. Die Ringöffnungsreaktion von 2-MTHF wurde mit Säurechloriden und -iodiden zur Bildung sekundärer Chloride bzw. primärer Iodide untersucht. Bei langfristiger Lagerung bildet Tetrahydrofuran organische Peroxide. Dieser Prozess kann durch die Hinzugabe von Butylhydroxytoluol (BHT) als Stabilisator unterbunden werden. BHT beseitigt die freien Radikale, die für die Bildung von Peroxid erforderlich sind.
Application
2-Methyltetrahydrofuran eignet sich als Lösungsmittel für die Synthese von Phosphatidylserin.
Es kann als alternatives Lösungsmittel verwendet werden für:
  • DMSO (Dimethylsulfoxid) oder MTBE (Methyl-tert-butylether) bei Reaktionen zur Bildung von C-C-Bindungen, die durch das Enzym Lyase katalysiert werden
  • THF bei der Reaktion von Grignard-Reagenzien und Carbonyl-Verbindungen
  • Methylenchlorid in einigen biphasischen Reaktionen
Umweltfreundliche Alternativen zu DCM und THF aus nachwachsenden Rohstoffen
Organische Solarzellen
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): Ein aus Biomasse gewonnenes Lösungsmittel mit einem breiten Anwendungsspektrum in der organischen Chemie
Features and Benefits
Umweltfreundlichere Alternative für THF, DCM, DMSO und MTBE
Packaging
Other Notes
Pure-Pac®-II-Behälter erfordern ein Micromatic-MacroValve-Verbindungsstück (Z560723) zur Entnahme von Lösungsmitteln.
Legal Information
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
155810744069186562
description
BioRenewable, anhydrous, ≥99.0%, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
description
BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
description
absolute, stored over molecular sieve
description
anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ≥99.9%
assay
≥99.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9%
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf