Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10ClF9Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.69
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2112822
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.350
bp
159-161 °C (lit.)
density
1.360 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Other Notes
Derivatisierungsreagenz für die Bestimmung von Verbindungen in picomolaren Mengen mittels Gaschromatographie - Selected-Ionenmonitoring-Massenspektrometrie, GC-SIMS, z.B. von Juvenilhormonen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?