Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H36Cl2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.55
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltencomposition
Dye content, 98%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
Application
IR laser dye
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?