Direkt zum Inhalt
40690
1,2-Dimethylhydrazin -dihydrochlorid
puriss., ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
N,N′-Dimethylhydrazin-dihydrochlorid (sym.) -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3NHNHCH3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-183-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3905684
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss.
assay
≥99.0% (AT)
mp
~168 °C (dec.)
SMILES string
Cl.Cl.CNNC
Other Notes
Mutagen, used for the experimental induction of colon cancer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)