Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NCH(OCH2CH2CH2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-387-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098693
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0%
quality
for esterification of fatty acids
refractive index
n
bp
93 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CCCCOC(OCCCC)N(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-5-7-9-13-11(12(3)4)14-10-8-6-2/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI key
GSFFXKGTGPMVLM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Reagens für die Veresterung von Fettsäuren; Review
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
127.4 °F - closed cup
flash_point_c
53 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?