Fortfahren mit
39931
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat
for catalysis, ≥98.5% (HPLC)
Synonym(e):
BMIMBF4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,30
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 626,00
€ 469,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.5% (HPLC)
€ 92,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
impurities
≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.52
density
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤25 mg/kg, chloride (Cl-): ≤25 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium-tetrafluorborat ist eine hochreine ionische Flüssigkeit (HPIL) mit geringem Wasser- und Halogengehalt.
Application
1-Butyl-3-methylimidazolium-tetrafluorborat wurde als Lösungsmittel für die Synthese von Zinksulfid(ZNS)-Nanopartikeln (ZnS) ohne Stabilisatoren oder Verkappungsmittel eingesetzt. Weiterhin eignet es sich als Extraktionsmittel für die Entfernung von Dibenzothiophen (DBS) aus Flüssigtreibstoffen mittels extraktiver Entschwefelung.
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
550.4 °F
flash_point_c
288 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)