Direkt zum Inhalt
39833
3,3-Dimethyl-1-buten
analytical standard
Synonym(e):
Neohexen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
EC Number:
209-195-9
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1697101
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
6.96 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.376 (lit.), n20/D 1.377
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
petroleum
SMILES string
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3-Dimethyl-1-buten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)