Direkt zum Inhalt
390216
2-Brom-1,1,3-trimethoxypropan
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OCH2CH(Br)CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.07
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-074-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
95%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
54-55 °C/21 mmHg (lit.)
density
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCC(Br)C(OC)OC
InChI
1S/C6H13BrO3/c1-8-4-5(7)6(9-2)10-3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
GAFSXURUCDQGFB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)