Fortfahren mit
38986
Isoliquiritigenin
analytical standard
Synonym(e):
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-on, 4,2′,4′-Trihydroxychalkon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914296
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
InChI key
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I3766PHL8954472795
Butein analytical standard
Supelco
72795
Butein
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoliquiritigenin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)