Merck
38863
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]-ethyl N-methyl-L-valinat -hydrochlorid
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Valaciclovir Related Compound C (USP), Valaciclovir impurity C (PhEur), N-Methyl-L-valin-2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-methoxy]-ethylester -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N6O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.82
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10% related substances HPLC impurities, ≤5.0% residual solvents, ≤5.0 wt. % water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O4.ClH/c1-8(2)9(16-3)13(22)24-5-4-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(15)19-12(10)21;/h6,8-9,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H3,15,18,19,21);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
RLJNMIUABOJDNS-FVGYRXGTSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)