Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.29
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
265550
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥96.0% (TLC)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(OC)ccc3C2=O
Biochem/physiol Actions
Plant isoflavone that promotes proliferation of mitochondria in cells damaged by toxins, trauma, or hypoxia. Activity is mediated through the activation and expression of sirtuin (SIRT1), a deacetylase and activator of PGC-1α.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?