Merck
38030
Sigma-Aldrich
3,5-Dijodsalicylsäure
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
2-Hydroxy-3,5-diiod-benzoesäure, 3,5-Diiod-2-hydroxy-benzoesäure
About This Item
Lineare Formel:
I2C6H2(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.91
Beilstein:
2615358
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
220-230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
InChIKey
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
A soluble surfactant[1]
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phospholipase A2 activity on mixed lipid monolayers: inhibition and activation of phospholipases A2 from porcine pancreas and Crotalus adamanteus by anionic and neutral amphiphiles.
H S Hendrickson et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 212(2), 508-514 (1981-12-01)