Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
EC Number:
249-751-8
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2326351
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥98.0% (GC)
mp
182-186 °C (dec.) (lit.), 182-186 °C
SMILES string
OCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
InChI key
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?