Merck
37419
AQUANAL™-plus Chlor (Cl2) frei und gebunden 0.01-0.30 mg/L
test set with color comparator and check solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113319
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 300 tests
measuring range
0.01-0.30 mg/L (color chart), 0.1-5 mg/L (photometric, Spectro 3)
application(s)
environmental
general analytical
General description
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Analysis Note
Methode
Bildung eines rotvioletten Farbstoffes mit N,N-Diethyl-1,4-phenylendiamin
Abstufung (Farbvergleichskarte)
0 - 0.1 - 0.025 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 mg/L (Cl2)
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)