Merck
37349
9,10-Dihydrophenanthren
technical, ≥90% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.25
EC Number:
212-278-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1907655
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
assay
≥90% (GC)
bp
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C
SMILES string
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
InChI key
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)