Fortfahren mit
36918
2,4,6-Tribromphenol
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br3C6H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.80
EC Number:
204-278-6
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
776920
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
vapor density
11.4 (vs air)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
282-290 °C/746 mmHg (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChI key
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Tribromphenol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)