Fortfahren mit
36908
Dicyclohexylphthalat
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(CO2C6H11)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-545-9
Beilstein/REAXYS Number:
1889288
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
11.6 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 150 °C)
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
63-67 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
InChI
1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
InChI key
VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dicyclohexyl phthalate is a commonly used plasticizer ingredient, which can be used in the production of vinyl acetate, nitrocellulose, ethyl cellulose, polyvinyl chloride etc.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Dicyclohexyl phthalate may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in cosmetic products, environmental samples, and sewage sludge samples by chromatography techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclohexylphthalat
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 - 374.0 °F
flash_point_c
180 - 190 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED HH 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
84-61-7
CAS No.
84-61-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)